Läs mer
LevGo™ Inokuleringsval
Produktkod. 15316568 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Inokulerande plekta, halvspets
Inokulerande plektra, nålspetsare
Storlek:
Betydande
Mini
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 1600
Paket med 2000
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Storlek Förpackningsstorlek
15316568 Inokulerande plektra, nålspetsare Standard Paket med 1600
15336568 Inokulerande plektra, nålspetsare Betydande Paket med 500
15326568 Inokulerande plekta, halvspets Betydande Paket med 500
15306568 Inokulerande plekta, halvspets Standard Paket med 1600
15396558 Inokulerande plektra, nålspetsare Mini Paket med 2000
15386558 Inokulerande plekta, halvspets Mini Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15316568 Leverantör LevGo™ Leverantörsnummer 18250NP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    946.07 SEK / Paket med 1600
    Save 183.93 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isolera enskilda kolonier med plockar tillverkade av vit björkträ. LevGo™ Inokulationsplockar är naturligt biologiskt nedbrytbara och engångsbruk, men är också autoklaverbara och lämpliga för kontakt med livsmedel.
  • Finns i tre längder och två nålstorlekar för att passa ett brett spektrum av applikationsbehov.
  • Naturligt biologiskt nedbrytbar, tillverkad av 100% USA-odlat vit björkträ
  • Tillverkad i en FDA-registrerad fabrik och uppfyller FDA-standarder för kontakt med livsmedel
  • Finns i semi- eller nålspetsstilar för känsliga operationer
  • Autoklaveringsbar
  • Disponibel
Specifikationer
Material Vit Björk Wood
Storlek Standard
Produkttyp Inokulerande plektra, nålspetsare
Kvantitet 1500 Pk.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Höjd (metrisk) 63,5 mm
Höjd (engelska) 2,5 tum