Läs mer
LevGo™ Inokuleringsval
Produktkod. 15326568
Höjd (metrisk):
32,5 mm
32,51 mm
63,5 mm
152,4 mm
Storlek:
Betydande
Mini
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 1600
Paket med 2000
Paket med 500
Produktkod. 15326568
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Isolera enskilda kolonier med plockar tillverkade av vit björkträ. LevGo™ Inokulationsplockar är naturligt biologiskt nedbrytbara och engångsbruk, men är också autoklaverbara och lämpliga för kontakt med livsmedel.
  • Available in three lengths and two needle sizes to suit a wide range of application needs.
  • Naturally biodegradable, made from 100% U.S.A grown white birch wood
  • Manufactured in an FDA-registered factory and comply with FDA standards for food contact
  • Available in semi or needle point styles for delicate operations
  • Autoclavable
  • Disposable
Specifikationer
Material White Birch Wood
Storlek Betydande
Produkttyp Toothpick
Kvantitet 500 Pk.
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Höjd (metrisk) 152,4 mm
Höjd (engelska) 6 in.