Läs mer
LevGo™ Inokuleringsval
Höjd (metrisk):
32,5 mm
32,51 mm
63,5 mm
152,4 mm
Storlek:
Betydande
Mini
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 1600
Paket med 2000
Paket med 500
Beskrivning
- Finns i tre längder och två nålstorlekar för att passa ett brett spektrum av applikationsbehov.
- Naturligt biologiskt nedbrytbar, tillverkad av 100% USA-odlat vit björkträ
- Tillverkad i en FDA-registrerad fabrik och uppfyller FDA-standarder för kontakt med livsmedel
- Finns i semi- eller nålspetsstilar för känsliga operationer
- Autoklaveringsbar
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Vit björkträ |
| Storlek | Mini |
| Produkttyp | Träplocka |
| Kvantitet | 2000 Pk. |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Höjd (metrisk) | 32,51 mm |
| Höjd (engelska) | 1,28 tum. |