Läs mer
Fisherbrand™ Snap-Cap™ Graderade mikrocentrifugrör med platt topp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17818983 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Naturlig
Sterilitet:
Sterila
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Examen:
0,5 ml
Produktkod. 17818983
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en säker tätning —även under längre perioder. Kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig.
Finns som steril och icke-steril
  • Tillverkad av tålig kemikaliebeständig polypropen
  • 0,6 ml rör graderas i steg om 0,2 ml; 1,5 ml rör, i steg om 0,5 ml med ytterligare gradering vid 0,1 och 2,0 ml storlek, i steg om 0,5 ml
  • Designad för användning i kritiska applikationer där minutprovsåtervinning är viktig
  • Tål hastigheter upp till 30 000xG
  • Rekommenderas för användning från frys till centrifug
  • Autoklaverbar upp till °120 C och tål minusgrader så låga som -80 °C
  • RNase/DNas-fri
Beställningsinfo
Icke-sterila rör levereras i bulkförpackning. Sterila rör (naturfärgade) kommer individuellt inslagna.
Beställningsinfo
Sterila rör är individuellt inslagna för att bibehålla steriliteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap med platt topp
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Snap Cap
Max. RCF 25,000 x g
Examen 0,5 ml
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (metrisk) 40 mm