Läs mer
Fisherbrand™ Markanalys ASTM Hydrometrar
Produktkod. 17112435 Handla allt Fisherbrand Produkter
ASTM-nummer:
151H
Specifik viktområde:
0,995 till 1,038
Noggrannhet:
±0,001
Ökar:
0,001
Produktkod. 17112435
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa hydrometrar används för att bestämma den specifika vikten av jord i intervallet 0,995 till 1,038 eller -5 till 60 g/L (med hjälp av en vikt-i-volymskala).
  • 280 mm (11 tum) lång
  • Blyfri ballast och glas
  • Individuellt serialiserad
  • Överensstämmer med noggrannhetskraven för ASTM hydrometrar
  • Temperaturstandardisering: 68 °F
Lagring:
Jordanalyshydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av vårt amerikanska kvalitetsteam.
Specifikationer
ASTM-nummer 151H
Noggrannhet ±0,001
Ökar 0,001
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST
Längd (metrisk) 280 mm
Innehåll och lagring Jordanalyshydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer.
För användning med (applikation) För att bestämma den specifika vikten av jord i intervallet 0,995 till 1,038 eller -5 till 60 g/L (med en vikt-i-volymskala)
Specifik viktområde 0,995 till 1,038