Läs mer
Fisherbrand™ Spilltråg och torkställ
Produktkod. 11704266 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
1,25 L vätska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11704266 1,25 L vätska Varje
1 options
Produktkod. 11704266
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyeten, kemikaliebeständig bricka innehåller säkert kemikalier och vätskor vid pipettering, mätning eller blandning
  • Rymmer upp till 1,25 L (42,5 oz.) av utspilld vätska
  • Låg profil, plastrutnätsdesign dämpar och skyddar glas och ömtåliga föremål från brott och repor
  • Galler ger snabbare torktid genom att tillåta luftcirkulation
  • Lätt att rengöra –tål diskmaskin
Beställningsinfo
Brickstorlek, 16,5 L x 13 W x 0,62 tum. H (42 x 33 x 1,6 cm)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå/Vit
Håller 1,25 L vätska
Material Plast
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Kemikalier och vätskor
Mått (L x B x H) 16,5 x 13 x 0,625 tum.
Längd (metrisk) 44 cm
Inkluderar 1 bricka
Produkttyp Torkställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Bredd (metrisk) 34 cm