Läs mer
Fisherbrand™ Fyrkantiga etiketter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17817201 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Produkttyp:
Fyrkantigt etikettark
Kvantitet:
156/Förpackning
52/ark
85 Etiketter/ark
Storlek (metrisk):
0,64 x 3,17 cm
0,64 x 3,81 cm
1,91 x 4,29 cm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Kvantitet Storlek (metrisk)
17817201 Klart Fyrkantigt etikettark 156/Förpackning 0,64 x 3,81 cm
17807201 Vitt Fyrkantigt etikettark 52/ark 1,91 x 4,29 cm
17827201 Orange Fyrkantigt etikettark 156/Förpackning 0,64 x 3,81 cm
17837201 Rött Fyrkantigt etikettark 156/Förpackning 0,64 x 3,81 cm
17847201 Gult Fyrkantigt etikettark 156/Förpackning 0,64 x 3,81 cm
17867201 Diverse Fyrkantigt etikettark 156/Förpackning 0,64 x 3,81 cm
17857201 Vitt Fyrkantigt etikettark 156/Förpackning 0,64 x 3,81 cm
17837211 Orange Fyrkantigt etikettark 85 Etiketter/ark 0,64 x 3,17 cm
17817211 Blått Fyrkantigt etikettark 85 Etiketter/ark 0,64 x 3,17 cm
17827211 Klart Fyrkantigt etikettark 85 Etiketter/ark 0,64 x 3,17 cm
17847211 Rött Fyrkantigt etikettark 85 Etiketter/ark 0,64 x 3,17 cm
17857211 Gult Fyrkantigt etikettark 85 Etiketter/ark 0,64 x 3,17 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17817201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisher-märkta kryogena lagringsetiketter använder ett speciellt lim som är utformat för att tåla extrema kyla så låga som -196º C (-311º F). Våra kryogena förvaringsetiketter kan skrivas ut eller skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta ut. Konstruerad för dig att använda i din laserskrivare.
  • Etiketter kan skrivas ut eller skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta ut
  • Konstruerad för användning i laserskrivare
Specifikationer
Färg Klart
Formatera Sheet
Produkttyp Fyrkantigt etikettark
Sterilitet Icke-steril
Etiketter per ark 156
Kvantitet 156/Förpackning
Storlek (engelska) 0,25 x 1,5 tum.
Storlek (metrisk) 0,64 x 3,81 cm