Beskrivning
- Etiketter kan skrivas ut eller skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta ut
- Konstruerad för användning i laserskrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Formatera | Blad |
| Produkttyp | Fyrkantig etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 156/Förpackning |
| Storlek (metrisk) | 0,64 x 3,81 cm |