Läs mer
Fisherbrand™ Fyrkantiga etiketter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4701710 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Produkttyp:
Fyrkantigt etikettark
Kvantitet:
156/Förpackning
52/ark
85 Etiketter/ark
Storlek (metrisk):
0,64 x 3,17 cm
0,64 x 3,81 cm
1,91 x 4,29 cm
Produktkod. 17807201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisher-märkta kryogena lagringsetiketter använder ett speciellt lim som är utformat för att tåla extrema kyla så låga som -196º C (-311º F). Våra kryogena förvaringsetiketter kan skrivas ut eller skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta ut. Konstruerad för dig att använda i din laserskrivare.
  • Etiketter kan skrivas ut eller skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta ut
  • Konstruerad för användning i laserskrivare
Specifikationer
Färg Vitt
Formatera Sheet
Produkttyp Fyrkantigt etikettark
Sterilitet Icke-steril
Etiketter per ark 52
Kvantitet 52/ark
Storlek (engelska) 0,75 x 1,69 tum.
Storlek (metrisk) 1,91 x 4,29 cm