Läs mer
Fisherbrand™ Stapelbar inkubationsbricka för petriskål
Produktkod. 11597832 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Positioner:
5
Produktkod. Positioner
11597832 5
1 options
Produktkod. 11597832
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ökar inkubatorkapaciteten.
  • Rymmer fem 100 mm eller femton 60 mm petriskålar
  • Slitstark, kemikaliebeständig polypropenkonstruktion
  • Två stora etikettytor för provmärkning
  • Hål i brickbotten underlättar luftflödet
  • Kan desinficeras med 70 procent etanol eller vanliga laboratoriedesinfektionsmedel
  • Rekommenderas inte över 100 °C (212 °F); autoklavering kan skeva
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Petriskålar (60 mm), Petriskålar (100 mm)
Material Polypropen
Positioner 5
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 10 eller 6 cm petriskålar
Mått (L x B x H) 9,87 x 9,31 x 1,37 tum. (25 x 23,64 x 3,479 cm)
Längd (metrisk) 25 cm
Längd (engelska) 9,87 tum
Bredd (engelska) 9,31 tum.
Höjd (engelska) 1,37 tum.
Produkttyp Stapelbar inkubationsbricka för petriskål
Diameter (metrisk) Inre 23.64 cm
Höjd (metrisk) 3.479 cm
Array 1 x 1
Bredd (metrisk) 23.64 cm