Läs mer
Fisherbrand™ Ståltrådsborstar
Produktkod. 15268896 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
27,94 cm
Längd (metrisk) borst:
10 cm
Diameter (metrisk) borst:
3,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (metrisk) borst Diameter (metrisk) borst Förpackningsstorlek
15268896 27,94 cm 10 cm 3,5 cm Paket med 12
1 options
Produktkod. 15268896
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Ståltrådsborstar har styva, vita nylonborst för rengöring av provrör.
Fisherbrand™ Borstar med handtag i rostfritt stål har styva, vita nylonborst för rengöring av provrör.
  • Borst är kemikalieresistenta
  • Radiell tuftad ände
  • Handtaget i rostfritt stål är rostfritt, korrosionsbeständigt
Specifikationer
Produkttyp Provrörsborste
Handtagsmaterial Galvaniserad ståltråd
Tips Typ Radiell tuftad ände
Färg Vitt
Diameter (engelska) Borst 1,37 tum.
Diameter (metrisk) borst 3,5 cm
För användning med (applikation) För rengöring av provrör
Längd (engelska) 11 tum
Längd (engelska) Borst 4 tum
Längd (metrisk) 27,94 cm
Längd (metrisk) borst 10 cm
Storlek Liten