Läs mer
Fisherbrand™ Mikroskedar i rostfritt stål
Produktkod. p-8015453 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11746607
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designade med högkvalitativa komponenter har dessa mikroskedar en naturlig kvalitet och ljus finish.
  • Designade med högkvalitativa komponenter har dessa mikroskedar en naturlig kvalitet och ljus finish
  • Laboratory Micro Spoon, rostfritt stål 304 spec 18/8 icke-magnetisk, ljus finish
  • Längd= 100 mm lång
  • Skedmått 8 mm bred x 6 mm lång x 1,5 mm djup
  • Mittrörets diameter 1,60 mm - ''mikro''
  • Skedkapacitet [vätska]= 0,2 ml
  • Levereras i standardförpackningar om 10 st
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Produkttyp Sked
Avsluta Ljus
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 100 mm