Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Standard överföringspipetter för engångsbruk
Beskrivning
Single squeeze drar upp till 3,2 ml
Okrossbara allt-i-ett-pipetter eliminerar riskerna med krossat glas och exponering för smittsamt material.
- Sätt stopp för matchande gummilampa med glaspipett. Eftersom hela enheten är för engångsbruk förhindrar dessa pipetter korskontaminering till prover och minskar luftburen kontaminering till personalen
- Design i ett stycke gjuten av genomskinlig polyeten med låg densitet
- Inert mot biologiska vätskor och de flesta syror
- Fungerar bra överallt där det finns behov av snabb och säker överföring av vätskor
- I fyra färdiga stilar
- En kläm drar från 2,0 till 3,3 ml (beroende på vilken stil som används)
- Alla levererar repeterbara droppstorlekar
- Kan förslutas och kylas för provförvaring (försegla med Kat. nr. 02-678 Hemato-Seal™ Rörtätningsmedel)
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.2 mL |
| Material | Polyeten |
| För användning med (applikation) | Forskning |
| Graderad | Ja |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Volym (metrisk) | 7.5 mL |
| Längd (metrisk) | 15.5 cm |
| Typ | Överföringspipett |
| Disponibel | Engångsbruk |