Läs mer
Fisherbrand™ Mini-Centrifuge 100-240V, 50/60Hz Universalkontakt, Grå
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
De Fisherbrand Mini-Centrifuge är idealisk för mikrofiltercellseparationer och HPLC-prover, med adaptrar för att rymma alla större mikrorör och PCR-rörstilar (1,5/2,0, 0,5, 0,2 ml) för skräddarsydd användning. Centrifugerhuset är tillverkat av ABS-plast och locket är av polykarbonatplast vilket gör att enheten lätt kan rengöras. En bromsfunktion stoppar snabbt enheten när den stängs av eller när locket öppnas.
- 5 års garanti
- Ett låslock för extra skydd när enheten används
- Ett större lock för längre och sockelförsedda rör, samt högre rörlock
- En bromsfunktion för att snabbt stoppa enheten när den stängs av eller när locket öppnas
- Uppfyller den senaste tillämpliga nordamerikanska& EU:s säkerhetskrav
- Tyngd gummerad bas eliminerar potentiell rörelse och dämpar vibrationer och buller ytterligare
- Kapacitet: 6 x 1,5/2 mL rör (Rotor 1: Adaptrar för 0,5 mL och 0,2 mL rör), 2 platser för 8 x 0,2 mL remsor eller 16 enkla rör (Rotor 2)
Garanti
5 år
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 6 x 1,5/2 ml |
| Max. Hastighet | 6,000 rpm |
| Max. RCF | 2,000 x g |
| Kylt | Nej |
| Bredd (engelska) Exteriör | 5,03 tum. |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 128 mm |
| Inkluderar | Två rotorer, rörställ, förvaringsväska, O-ringar, röradaptrar och lågspännings, dubbelisolerad nätadapter med fyra utbytbara pluggar |
| Elektriska krav | 100/240 V 50/60 Hz |
| Rotor ingår | Ja |
| Mått (HWD) | 104 x 128 x 153 mm |
| Visa mer |