Läs mer
Fisherbrand™ Standardrotor för High Speed Midi-Centrifuge
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12902051 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet:
1,5 till 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
12902051 1,5 till 2 ml Varje
1 options
Produktkod. 12902051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    839.00 SEK
    611.75 SEK / Paket med 1
    Save 227.25 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standardrotor för High Speed Midi-Centrifuge.
  • Standardrotor för användning med Fisherbrand™ High-Speed Midi-Centrifuge
  • Svart
Specifikationer
Material Polykarbonat
Typ Standard rotor
Kapacitet 1,5 till 2 ml
Max. RCF Hold (Håll)
Max. Hastighet Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Gusto™ High Speed Midi Centrifuge
Antal platser 12
Bioinneslutning Nej