Läs mer
Fisherbrand™ StaticAway™ Antistatisk borste
Produktkod. 11774346 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (engelska):
2,5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
11774346 2,5 tum Varje
1 options
Produktkod. 11774346
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kommer inte att repa kritiska ytor
Ta bort statisk elektricitet och vispa bort damm, ludd och smuts från balanspannor, optik, kyvetter, objektglas, film, mikroskop, elektronik, datorskärmar med hjälp av Fisherbrand™ StaticAway™ Antistatisk borste. Kommer inte att repa kritiska ytor.
  • Blandning av naturligt hår, syntetiska ledande fibrer och ett ledande komposithandtag
  • Förhindrar felaktiga balansavläsningar genom att eliminera pannviktsvariationer orsakade av statisk elektricitet
  • Tvättbar
Specifikationer
Produkttyp Antistatisk borste
Borsttyp Mjuk
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Konduktiv komposit
Typ av handtag Slinga
Tips Typ Rak
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Avleder statisk elektricitet och vispar bort damm, ludd och smuts från balanspannor, optik, kyvetter, diabilder, film, mikroskop, elektronik, datorskärmar
Längd (engelska) 2,5 tum
Längd (engelska) Borst 1,25 tum.
Längd (engelska) Handtag 1,5 tum
Längd (metrisk) 6.4 cm
Längd (metrisk) borst 3.1 cm
Längd (metriskt) handtag 3.81 cm
Vikt (engelska) 0,5 oz.
Vikt (metrisk) 14.17 g
Bredd (engelska) Borst 2,5 tum
Bredd (metrisk) borst 6.4 cm