Läs mer
Fisherbrand™ Sterila mikrocentrifugrör med skruvlock
Produktkod. 12390433 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Max. RCF:
18 000 x g
25 000 x g
30 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Max. RCF Förpackningsstorlek
12390433 2 ml 25 000 x g Paket med 500
12350353 1,5 ml 30 000 x g Paket med 500
12831731 2 ml 18 000 x g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12390433
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Obs: Bilden är endast representativ. Den visar färgade lock, men alla rören i detta erbjudande kommer med naturliga lock; det finns inga alternativ för färglock.
Välj kjol eller konisk botten stil
  • Med påsatta kepsar
  • Naturfärgade skruvlock med O-ringar
  • RNas-fri och DNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
Inkluderar O-ring
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Konisk
Max. RCF 25 000 x g