Läs mer
Fisherbrand™ Sterila mikrocentrifugrör med skruvlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Max. RCF:
18 000 x g
25 000 x g
30 000 x g
Bottenform:
Kantad
Konisk
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | O-ring |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Bottenform | Konisk |
| Max. RCF | 30 000 x g |