Läs mer
Fisherbrand™ Sterile Plastic Culture Tubes: Clear Polystyrene
Produktkod. 16676015 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Längd (metrisk):
75 mm
Förslutningstyp:
Ingår ej
Förpackning:
Bulk - 1 förpackning med 125
Produktkod. 16676015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal for tissue culture procedures.
Ideal for tissue culture procedures
  • Gamma-irradiated and tested for sterility; ready to use
  • No chance of residual contamination
  • All screw-cap tubes have outside threads and unconstricted necks, making filling and pipetting easier
  • All snap caps can be positioned for aerobic or anaerobic applications
Beställningsinfo
Sterile caps are available separately; contact Fisher Customer Service.
Specifikationer
Färg Clear
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Längd (metrisk) 75 mm
Material Polystyrene
För användning med Ideal for tissue culture procedures
Förpackning Bulk - 1 förpackning med 125
Sterilitet Sterile
Diameter (metrisk) 12 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Culture Tube