Läs mer
Fisherbrand™ Sterile Plastic Culture Tubes: Clear Polystyrene
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Längd (metrisk):
75 mm
Förslutningstyp:
Ingår ej
Förpackning:
Bulk - 1 förpackning med 125
Beskrivning
Ideal for tissue culture procedures
- Gamma-irradiated and tested for sterility; ready to use
- No chance of residual contamination
- All screw-cap tubes have outside threads and unconstricted necks, making filling and pipetting easier
- All snap caps can be positioned for aerobic or anaerobic applications
Beställningsinfo
Sterile caps are available separately; contact Fisher Customer Service.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polystyrene |
| För användning med | Ideal for tissue culture procedures |
| Förpackning | Bulk - 1 förpackning med 125 |
| Sterilitet | Sterile |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Produkttyp | Culture Tube |