Läs mer
Fisherbrand™ Sterila provtagningspåsar med flattrådsförslutningar
Produktkod. 11914405 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 tum.
14 x 10 tum. (35,6 x 25,4 cm)
9 x 4,5 tum. (22,9 x 11,4 cm)
9 x 5,5 tum. (22,9 x 14 cm)
Tjocklek (engelska):
3 mil
3,50 mil
4 mil
Färg:
Klart
Rensa med White Block
Kapacitet (engelska):
18 oz.
24 oz.
60 oz.
100 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11914405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett ekonomiskt och effektivt sätt att samla in, innehålla och bära prover
Samla in, innehåll och bär prover på ett ekonomiskt och effektivt sätt
  • Steril för att undvika provkontamination
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 60 oz.
Färg Rensa med White Block
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Kvantitet 250/Pk.
Tjocklek (engelska) 4 mil
Mått (L x B) 10 x 10 tum.
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 25.4 cm
Produkttyp Provpåse