Specifications
| Förslutningstyp | Platt Tråd |
| Färg | Klart |
| Material | Polyeten |
| Tjocklek (engelska) | 3,50 mil |
| Mått (L x B) | 9 x 5,5 tum. (22,9 x 14 cm) |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (engelska) | 5,5 tum |
| Kapacitet (engelska) | 24 oz. |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredd (metrisk) | 14 cm |