Läs mer
Fisherbrand™ Sterila provtagningspåsar med flattrådsförslutningar
Produktkod. 17903182 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 tum.
14 x 10 tum. (35,6 x 25,4 cm)
15 x 5,5 tum (38,1 x 14 cm)
9 x 4,5 tum. (22,9 x 11,4 cm)
9 x 5,5 tum. (22,9 x 14 cm)
Tjocklek (engelska):
3 mil
3,50 mil
3,50 mil.
4 mil
Kapacitet (engelska):
18 oz.
24 oz.
42 oz.
60 oz.
100 oz.
Färg:
Klart
Rensa med White Block
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Tjocklek (engelska) Kapacitet (engelska) Färg Förpackningsstorlek
17903182 9 x 4,5 tum. (22,9 x 11,4 cm) 3 mil 18 oz. Klart -
13158167 9 x 5,5 tum. (22,9 x 14 cm) 3,50 mil 24 oz. Klart Paket med 500
11904405 9 x 5,5 tum. (22,9 x 14 cm) 3,50 mil 24 oz. Rensa med White Block Paket med 500
11914405 10 x 10 tum. 4 mil 60 oz. Rensa med White Block Paket med 250
11738046 14 x 10 tum. (35,6 x 25,4 cm) 4 mil 100 oz. Klart Paket med 250
11974405 15 x 5,5 tum (38,1 x 14 cm) 3,50 mil. 42 oz. Klart Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17903182
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett ekonomiskt och effektivt sätt att samla in, innehålla och bära prover
Samla in, innehåll och bär prover på ett ekonomiskt och effektivt sätt
  • Steril för att undvika provkontamination
Specifikationer
Förslutningstyp Platt Tråd
Färg Klart
Material Polyeten
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 9 x 4,5 tum. (22,9 x 11,4 cm)
Längd (engelska) 9 tum
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Kapacitet (engelska) 18 oz.
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (metrisk) 11.4 cm