Läs mer
Fisherbrand™ Sterila provtagningspåsar med flattrådsförslutningar
Produktkod. p-32393 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 tum.
14 x 10 tum. (35,6 x 25,4 cm)
9 x 4,5 tum. (22,9 x 11,4 cm)
9 x 5,5 tum. (22,9 x 14 cm)
Tjocklek (engelska):
3 mil
3,50 mil
4 mil
Färg:
Klart
Rensa med White Block
Kapacitet (engelska):
18 oz.
24 oz.
60 oz.
100 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 17903182
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett ekonomiskt och effektivt sätt att samla in, innehålla och bära prover
Samla in, innehåll och bär prover på ett ekonomiskt och effektivt sätt
  • Steril för att undvika provkontamination
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 18 oz.
Förslutningstyp Platt Tråd
Färg Klart
Material Polyeten
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 9 x 4,5 tum. (22,9 x 11,4 cm)
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 11.4 cm