Läs mer
Fisherbrand™ Rak bred stark spets Allmän appliceringstång
Produktkod. 15644926 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (engelska):
6 tum
Inkluderar:
Såg på spetsar och handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) Inkluderar Förpackningsstorlek
15644926 6 tum Såg på spetsar och handtag Varje
1 options
Produktkod. 15644926
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har tandade grepp för överlägsen kontroll. Fisherbrand™ Rak bred stark spets Allmän applicering Pincett är lätt att använda och finns i 6 eller 12 tums varianter.
  • Finns med tandade spetsar och grepp för förbättrad kontroll
  • Tillverkad av antimagnetiskt rostfritt stål
  • Finns i längderna 6 tum eller 12 tum
  • Total längd 6 tum, L: 6 tum. (152 mm); B: 0,455 tum. (11,5 mm); H: 0,85 tum. (22 mm)
  • Total längd 12 tum, L: 12 tum. (300 mm); B: 0,425 tum. (11 mm); H: 0,1 tum. (3 mm)
Specifikationer
Produkttyp Pincett
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 152 mm
Material Rostfritt stål (306)
För användning med (applikation) Dissektion, forskning, laboratorier, hantering av smådelar
Inkluderar Såg på spetsar och handtag
Tipsstil Rakt, starkt