Läs mer
Fisherbrand™ Rak avsmalnande tång med fin spets
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
Beskrivning
Arbeta bra under låg förstoring.
- Tillverkad av antimagnetiskt rostfritt stål
- Total längd är 4,75 tum, L: 4,75 (120 mm); B: 0,393 (10 mm); H: 0,06 (1,5 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Rak avsmalnande, fin |
| Längd (engelska) | 4,75 tum. |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Produkttyp | Tång |
| För användning med (applikation) | Dissektion, forskning, laboratorier, hantering av smådelar |
| Inkluderar | Inga serrationer |