Läs mer
Fisherbrand™ Superfrost™ Plus Microscope Slides
Produktkod. p-45174 Handla allt Fisherbrand Produkter
Encompass
Hörnstil:
Regular
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. 12727307
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
An ideal choice for frozen sections, cytocentrifuge preparations, and standard Papanicolaou smears.
An ideal choice for frozen sections, cytocentrifuge preparations, and standard Papanicolaou smears
Same outstanding features as regular Superfrost slides with special treatment process that electrostatically adheres tissue sections and cells to the glass without the need for adhesives or protein coatings.
  • Treatment virtually eliminates tissue loss during staining; saves hours of slide preparation
  • Chemical-resistant white marking surface
  • Size: 25 × 75mm
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Matt ¾” SuperFrost Tab
Material Glass
Typ Microscope Slide
Färg White
Hörnstil Regular
Kvantitet 2 Packs of 72
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.