Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Fasade pipettspetsar, Universal Fit
Handla allt Fisherbrand Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Formatera:
Gångjärnsställ
Ladda om däck
Påfyllning
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
Erbjuder ett komplett sortiment av universalpassformfasade pipettspetsar
- Alla sterila spetsar är krympförpackade och certifierade fria från RNase, DNase, ATP pyrogen, bioburden, PCR-hämmare, endotoxin och DNA
- Alla icke-sterila rackade och bulk-ofiltrerade spetsar är certifierade fria från RNase, DNase, DNA och pyrogen
SureOne Rackfunktioner
- Flush Fit Inserts sitter jäms med stativet, vilket möjliggör enkel flerkanalspipettering
- Locket med skårad spänne är öppet för autoklavventilation
- Säkert stacklockskant förhindrar ställ från att glida runt när de staplas och körs runt i ett labb
- Safe-Lock spärren möjliggör öppning och stängning med en hand och öppnas inte när den tappas
- Sure-snap-design håller insatsen säkert på plats och förhindrar att den lyfts ut under pipettering
- Vändbart flip-lock kan vara antingen ett gångjärns- eller lyftlock; gångjärnsformat förhindrar inte användning av en flerkanalspipett
- Återvinningslogotyp gjuten i alla rackkomponenter
- Insatser är lätta att placera på och ta bort från stativet; klämmas fast på ställ för en säker passform
- Parti spårbart— alla bilagor innehåller Fisherbrand artikelnummer, spetsvolym, partinummer
- Indragna instickshål förhindrar spetsrörelser och stabiliserar dem för flerkanalsarbete
- Kontaktklämma förhindrar onödig kontakt med spetsarna när du klipper in skär
- Flerkanalig design; alla skär är 96-brunnars format
- Robust icke böjlig design ger säkra tätningar på varje spets
- Produktinformation visas på kartongen
- Dammflik förhindrar skräp från att förorena produkten
- Fingerknappar ger enkel åtkomst för att skjuta ut produkten
- Canyon cut-paketet möjliggör enkel borttagning av spetsinlägg
- Ladda om förpackningsdesign sparar 58 % bänkutrymme jämfört med packad förpackning; minskar plastavfallet med 52 %
Beställningsinfo
Förpackningsalternativ inkluderar bulk, rack, rack steril och omladdning.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 51 mm |
| Rena påståenden | DNas, RNas och DNA-fritt |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Tipsstil | Fasad |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Visa mer |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.