Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Fasade pipettspetsar, Universal Fit
Produktkod. 11913436 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Formatera:
Gångjärnsställ
Ladda om däck
Påfyllning
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Färg Formatera unitSize
11913436 Icke-steril Gult Påfyllning Paket med 960
11903436 Sterila Gult Gångjärnsställ Paket med 960
11963426 Sterila Klart Gångjärnsställ Paket med 960
11578412 Icke-steril Klart Ladda om däck Paket med 960
10678325 Icke-steril Klart Gångjärnsställ Paket med 960
11983426 Icke-steril Gult Gångjärnsställ Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11913436
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Erbjuder ett komplett sortiment av universalpassformfasade pipettspetsar.
Erbjuder ett komplett sortiment av universalpassformfasade pipettspetsar
  • Alla sterila spetsar är krympförpackade och certifierade fria från RNase, DNase, ATP pyrogen, bioburden, PCR-hämmare, endotoxin och DNA
  • Alla icke-sterila rackade och bulk-ofiltrerade spetsar är certifierade fria från RNase, DNase, DNA och pyrogen
SureOne Rackfunktioner
  • Flush Fit Inserts sitter jäms med stativet, vilket möjliggör enkel flerkanalspipettering
  • Locket med skårad spänne är öppet för autoklavventilation
  • Säkert stacklockskant förhindrar ställ från att glida runt när de staplas och körs runt i ett labb
  • Safe-Lock spärren möjliggör öppning och stängning med en hand och öppnas inte när den tappas
  • Sure-snap-design håller insatsen säkert på plats och förhindrar att den lyfts ut under pipettering
  • Vändbart flip-lock kan vara antingen ett gångjärns- eller lyftlock; gångjärnsformat förhindrar inte användning av en flerkanalspipett
  • Återvinningslogotyp gjuten i alla rackkomponenter
SureOne Infoga funktioner
  • Insatser är lätta att placera på och ta bort från stativet; klämmas fast på ställ för en säker passform
  • Parti spårbart— alla bilagor innehåller Fisherbrand artikelnummer, spetsvolym, partinummer
  • Indragna instickshål förhindrar spetsrörelser och stabiliserar dem för flerkanalsarbete
  • Kontaktklämma förhindrar onödig kontakt med spetsarna när du klipper in skär
  • Flerkanalig design; alla skär är 96-brunnars format
  • Robust icke böjlig design ger säkra tätningar på varje spets
SureOne Ladda om förpackningsfunktioner
  • Produktinformation visas på kartongen
  • Dammflik förhindrar skräp från att förorena produkten
  • Fingerknappar ger enkel åtkomst för att skjuta ut produkten
  • Canyon cut-paketet möjliggör enkel borttagning av spetsinlägg
  • Ladda om förpackningsdesign sparar 58 % bänkutrymme jämfört med packad förpackning; minskar plastavfallet med 52 %
Beställningsinfo
Förpackningsalternativ inkluderar bulk, rack, rack steril och omladdning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Rena påståenden DNas, RNas och DNA-fritt
Formatera Påfyllning
Tipsstil Fasad
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Produktlinje SureOne
Visa mer Visa mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.