Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Fasade pipettspetsar, 1-200 μL, med gradering
Produktkod. 12922521 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Formatera:
Bulk
Gångjärnsställ
Påfyllning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Färg Formatera Förpackningsstorlek
12922521 Icke-steril Klart Påfyllning Paket med 960
11923446 Sterila Gult Gångjärnsställ -
11963446 Sterila Klart Gångjärnsställ Paket med 960
11913446 Icke-steril Gult Gångjärnsställ Paket med 960
11953446 Icke-steril Klart Gångjärnsställ Paket med 960
11933446 Icke-steril Gult Påfyllning Paket med 960
11903446 Icke-steril Gult Bulk Paket med 1000
31337205 Icke-steril Gult Bulk -
11943446 Icke-steril Klart Bulk Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12922521
I lager
Add to basket
Edge
Erbjuder ett komplett sortiment av universalpassformfasade pipettspetsar
Erbjuder ett komplett sortiment av universalpassformfasade pipettspetsar
  • Alla sterila spetsar är krympförpackade och certifierade fria från RNase, DNase, ATP pyrogen, bioburden, PCR-hämmare, endotoxin och DNA
  • Alla icke-sterila racked och bulk ofiltrerade spetsar är certifierade fria från RNase, DNase och DNA
SureOne Rackfunktioner
  • Flush Fit Inserts sitter jäms med stativet, vilket möjliggör enkel flerkanalspipettering
  • Locket med skårad spänne är öppet för autoklavventilation
  • Säkert stacklockskant förhindrar ställ från att glida runt när de staplas och körs runt i ett labb
  • Safe-Lock spärren möjliggör öppning och stängning med en hand och öppnas inte när den tappas
  • Sure-snap-design håller insatsen säkert på plats och förhindrar att den lyfts ut under pipettering
  • Vändbart flip-lock kan vara antingen ett gångjärns- eller lyftlock; gångjärnsformat förhindrar inte användning av en flerkanalspipett
  • Återvinningslogotyp gjuten i alla rackkomponenter
SureOne Infoga funktioner
  • Insatser är lätta att placera på och ta bort från stativet; klämmas fast på ställ för en säker passform
  • Parti spårbart— alla bilagor innehåller Fisherbrand artikelnummer, spetsvolym, partinummer
  • Indragna instickshål förhindrar spetsrörelser och stabiliserar dem för flerkanalsarbete
  • Kontaktklämma förhindrar onödig kontakt med spetsarna när du klipper in skär
  • Flerkanalig design; alla skär är 96-brunnars format
  • Robust icke böjlig design ger säkra tätningar på varje spets
SureOne Ladda om förpackningsfunktioner
  • Produktinformation visas på kartongen
  • Dammflik förhindrar skräp från att förorena produkten
  • Fingerknappar ger enkel åtkomst för att skjuta ut produkten
  • Canyon cut-paketet möjliggör enkel borttagning av spetsinlägg
  • Ladda om förpackningsdesign sparar 58 % bänkutrymme jämfört med packad förpackning; minskar plastavfallet med 52 %
Order Info
Förpackningsalternativ inkluderar bulk, rack, rack steril och omladdning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 50 mm
Rena påståenden DNas, RNas och DNA-fritt
Formatera Påfyllning
Tipsstil Fasad
Graderad Ja
Produktlinje SureOne
Material Polypropen
Examen 10, 50, 100 μL
Show More Show Less
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.