Beskrivning
Steril och fri från RNas, DNas, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hämmare, endotoxin och DNA
Steril och fri från RNas, DNas, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hämmare, endotoxin och DNA
Förpackningsfunktioner
- Förskjutna brunnar tillåter filterspetsar att staplas
- Styva skär är i flerkanalsformat som säkerställer säker spetstätning
- Partinumrerade inlägg för spårbarhet inkluderar även lättläst spetsvolym och Fisher-katalognummer
- Steril förpackning med yttre hylsa skyddar spetsar från kontaminering vid påfyllning av insatser
- Miljövänliga omlastningsförpackningar minskar plastavfallet och sparar utrymme
- Styrskenor för blisterhylsor riktar in spetsinsatserna för smidig och pålitlig överföring in i racket
- Flush Fit Inserts sitter jäms med stativet, vilket möjliggör enkel flerkanalspipettering
- Återvinningslogotyp gjuten i alla rackkomponenter
- Locket med skårad spänne är öppet för autoklavventilation
- Säkert stacklockskant förhindrar ställ från att glida runt när de staplas och körs runt i ett labb
- Safe-Lock spärren möjliggör öppning och stängning med en hand och öppnas inte när den tappas
- Sure-snap-design håller insatsen säkert på plats och förhindrar att den lyfts ut under pipettering
- Flip-lock kan vara antingen ett gångjärns- eller lyftlock; gångjärnsformat förhindrar inte användning av en flerkanalspipett
- Insatser är lätta att placera på och ta bort från stativet; klämmas fast på ställ för en säker passform
- Parti —spårbart alla insatser innehåller Fisherbrand artikelnummer, spetsvolym, partinummer
- Indragna instickshål förhindrar spetsrörelser och stabiliserar dem för flerkanalsarbete
- Kontaktklämma hjälper till att förhindra onödig kontakt med spetsarna när du klipper in skär
- Flerkanalig design; alla skär är 96-brunnars format
- Robust icke böjlig design ger säkra tätningar på varje spets
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Låg retention avfasad spets; Ej utexaminerad; 10-100uL |
| Volym (metrisk) | 10 till 100 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 51 mm |
| Formatera | Påfyllning |
| Tipsstil | Fasad, Låg retention, Universell |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.