Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Mikropunkt Nano Pipettspetsar, Universal Fit
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 5μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 5μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Längd (engelska) | 1,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 31 mm |
| Rena påståenden | DNas, RNase, DNA, Bioburden och PCR-hämmare fri |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Micro Point |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |