Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Mikropunkt Nano Pipettspetsar, Universal Fit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11997724 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 5μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Produktkod. 11997724
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med mikrovolympipetter
  • Naturlig färg
  • Precisionsgjuten för noggrannhet vid pipettering med låg volym
  • Certifierad av oberoende laboratorium– Icke steril: RNas, DNas, DNA och pyrogenfritt; Steril: RNas, DNas, DNA, Bioburden, PCR-hämmare och pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 5μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Längd (engelska) 1,25 tum.
Längd (metrisk) 31 mm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA och pyrogenfri
Formatera Ställ
Tipsstil Micro Point
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Produktlinje SureOne
Examen Vid 2,5μ L