Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint pipettspetsar, universell passform, icke-filtrerade
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10053014 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,5 till 10 μl
100 till 1250μ L
5 till 300μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Fasad
Förlängd längd
Micro Point
Mikropunkt
Formatera:
Bulk
Gångjärnsställ
Gångjärnsförsett ställ
Påfyllning
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Produktkod. 10053014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Nytt, förbättrat Fisherbrand SureOne Reload-systemet erbjuder ett komplett sortiment av mikropunktspipettspetsar med universell passform
Reload-systemet ger ett komplett sortiment av mikropunktspipettspetsar med universell passform.
  • Alla sterila spetsar är krympförpackade och certifierade fria från RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hämmare och endotoxin och DNA Alla icke-sterila racked och bulk ofiltrerade spetsar är certifierade fria från RNas, DNas och DNA
SureOne Rackfunktioner
  • Flush Fit Inserts sitter jäms med stativet, vilket möjliggör enkel flerkanalspipettering
  • Återvinningslogotyp gjuten i alla rackkomponenter
  • Locket med skårad spänne är öppet för autoklavventilation
  • Säkert stacklockskant förhindrar ställ från att glida runt när de staplas och körs runt i ett labb
  • Safe-Lock spärren möjliggör öppning och stängning med en hand och kommer inte 'att öppnas när den tappas
  • Sure-snap-design håller insatsen säkert på plats och förhindrar att den lyfts ut under pipettering
  • Vändbart flip-lock kan vara antingen ett gångjärns- eller lyftlock; gångjärnsformat förhindrar inte användning av en flerkanalspipett
SureOne Infoga funktioner
  • Insatser är lätta att placera på och ta bort från stativet; klämmas fast på ställ för en säker passform
  • Parti —spårbart alla insatser innehåller Fisherbrand artikelnummer, spetsvolym, partinummer
  • Indragna instickshål förhindrar spetsrörelser och stabiliserar dem för flerkanalsarbete
  • Kontaktklämma förhindrar onödig kontakt med spetsarna när du klipper in skär
  • Flerkanalig design; alla skär är i 96-brunnars format Robust icke böjlig design ger säkra tätningar på varje spets
SureOne Ladda om förpackningsfunktioner
  • Produktinformation visas på kartongen
  • Dammflik förhindrar skräp från att förorena produkten
  • Finger Knockouts ger enkel åtkomst för att skjuta ut produkten
  • Canyon Cut Package möjliggör enkel borttagning av spetsinlägg
  • Ladda om förpackningsdesign sparar 58 % bänkutrymme jämfört med packad förpackning; minskar plastavfallet med 52 %
Beställningsinfo
Förpackningsalternativen inkluderar bulk, rack, rack steril och omladdning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 10μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Längd (engelska) 1,25 tum.
Längd (metrisk) 31 mm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , Bioburden, PCR-hämmare, Endotoxin och Pyrogenfri
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Micro Point
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Produktlinje SureOne
Material Polypropen
Examen 2 μL
Visa mer Visa mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.