Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint pipettspetsar, universell passform, icke-filtrerade
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11903456 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,5 till 10 μl
100 till 1250μ L
5 till 300μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Fasad
Förlängd längd
Micro Point
Mikropunkt
Formatera:
Bulk
Gångjärnsställ
Gångjärnsförsett ställ
Påfyllning
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Tipsstil Formatera unitSize
11903456 5 till 300μ L Icke-steril Fasad Gångjärnsställ Paket med 960
11548442 100 till 1250μ L Icke-steril Micro Point Bulk Paket med 1000
10492725 100 till 1250μ L Sterila Micro Point Gångjärnsställ Paket med 960
11963456 100 till 1250μ L Icke-steril Micro Point Påfyllning Paket med 960
10003414 5 till 300μ L Sterila Fasad Gångjärnsställ Paket med 960
11993446 5 till 300μ L Icke-steril Micro Point Bulk Paket med 1000
11538442 5 till 300μ L Icke-steril Fasad Påfyllning Paket med 960
11913426 0,5 till 10 μl Icke-steril Mikropunkt Gångjärnsförsett ställ Paket med 960
11953416 0,1 till 10μ L Icke-steril Micro Point Gångjärnsställ Paket med 960
11973416 0,1 till 10μ L Icke-steril Micro Point Påfyllning Paket med 960
11588402 0,1 till 10μ L Icke-steril Förlängd längd Gångjärnsställ Paket med 960
10527014 0,1 till 10μ L Sterila Förlängd längd Gångjärnsställ Paket med 960
11903426 0,5 till 10 μl Icke-steril Mikropunkt Slumpmässig Paket med 1000
11933416 0,1 till 10μ L Icke-steril Micro Point Bulk Paket med 1000
10053014 0,1 till 10μ L Sterila Micro Point Gångjärnsställ Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11903456
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Nytt, förbättrat Fisherbrand SureOne Reload-systemet erbjuder ett komplett sortiment av mikropunktspipettspetsar med universell passform
Reload-systemet ger ett komplett sortiment av mikropunktspipettspetsar med universell passform.
  • Alla sterila spetsar är krympförpackade och certifierade fria från RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hämmare och endotoxin och DNA Alla icke-sterila racked och bulk ofiltrerade spetsar är certifierade fria från RNas, DNas och DNA
SureOne Rackfunktioner
  • Flush Fit Inserts sitter jäms med stativet, vilket möjliggör enkel flerkanalspipettering
  • Återvinningslogotyp gjuten i alla rackkomponenter
  • Locket med skårad spänne är öppet för autoklavventilation
  • Säkert stacklockskant förhindrar ställ från att glida runt när de staplas och körs runt i ett labb
  • Safe-Lock spärren möjliggör öppning och stängning med en hand och kommer inte 'att öppnas när den tappas
  • Sure-snap-design håller insatsen säkert på plats och förhindrar att den lyfts ut under pipettering
  • Vändbart flip-lock kan vara antingen ett gångjärns- eller lyftlock; gångjärnsformat förhindrar inte användning av en flerkanalspipett
SureOne Infoga funktioner
  • Insatser är lätta att placera på och ta bort från stativet; klämmas fast på ställ för en säker passform
  • Parti —spårbart alla insatser innehåller Fisherbrand artikelnummer, spetsvolym, partinummer
  • Indragna instickshål förhindrar spetsrörelser och stabiliserar dem för flerkanalsarbete
  • Kontaktklämma förhindrar onödig kontakt med spetsarna när du klipper in skär
  • Flerkanalig design; alla skär är i 96-brunnars format Robust icke böjlig design ger säkra tätningar på varje spets
SureOne Ladda om förpackningsfunktioner
  • Produktinformation visas på kartongen
  • Dammflik förhindrar skräp från att förorena produkten
  • Finger Knockouts ger enkel åtkomst för att skjuta ut produkten
  • Canyon Cut Package möjliggör enkel borttagning av spetsinlägg
  • Ladda om förpackningsdesign sparar 58 % bänkutrymme jämfört med packad förpackning; minskar plastavfallet med 52 %
Beställningsinfo
Förpackningsalternativen inkluderar bulk, rack, rack steril och omladdning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 5 till 300μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 58 mm
Rena påståenden DNas, RNas och DNA-fritt
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Fasad
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje SureOne
Material Polypropen
Visa mer Visa mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.