Läs mer
Fisherbrand™ Ytbehandlade sterila vävnadskulturflaskor, ventilerad lock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Platt, fri kolvyta
- Rimfritt för att maximera användbar tillväxtyta
- Används i både öppna, slutna system
- Vinklad halsdesign ger bra åtkomst till pipett och cellskrapa
- Trekantig övre, bredare basform ger stabilitet
- Utskjutande ås på baksidan av kolven gör det enkelt att stapla
- Speciellt område nära halsen för enkel markering
- Båda kolvens sidor har graverad gradering
- Steriliserad med gammabestrålning
- Icke-pyrogen
- Ventilerat lockfilter är PVDF; porstorlek: 0,22 μm
Garanti
Tre år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Stängningsfärg | Blått |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| För användning med (applikation) | Celltillväxt |
| Hals stil | Vinklad |
| nr per ärende | 200 flaskor |
| Antal per förpackning | 10 flaskor |
| Produkttyp | Vävnadskulturflaska |
| Ytbeläggning | Ytbehandlad |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?