Läs mer
Fisherbrand™ Ytbehandlade sterila vävnadskulturflaskor, ventilerad lock
Produktkod. p-7122002 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
Kulturområde:
12,5 cm²
Förslutningstyp:
Ventilerad
Produktkod. 16390788
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för celltillväxt, cellutbyten siktar på liten eller medelstor insatsvolym.
  • Platt, fri kolvyta
  • Rimfritt för att maximera användbar tillväxtyta
  • Används i både öppna, slutna system
  • Vinklad halsdesign ger bra åtkomst till pipett och cellskrapa
  • Trekantig övre, bredare basform ger stabilitet
  • Utskjutande ås på baksidan av kolven gör det enkelt att stapla
  • Speciellt område nära halsen för enkel markering
  • Båda kolvens sidor har graverad gradering
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Icke-pyrogen
  • Ventilerat lockfilter är PVDF; porstorlek: 0,22 μm
Garanti
Tre år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Stängningsfärg Blått
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 25 mL
För användning med (applikation) Celltillväxt
Hals stil Vinklad
nr per ärende 200 flaskor
Antal per förpackning 10 flaskor
Produkttyp Vävnadskulturflaska
Ytbeläggning Ytbehandlad
Skrivyta Plan
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 12,5 cm²