Läs mer
Fisherbrand™ Teströrsställ i tre nivåer av polypropen
Produktkod. p-53290 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
Rör (13 till 16 mm)
Produktkod. 15560092
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjutna ställningar ger ett styvt stöd när det är fullt lastat —minskar brott.
  • Stapla tomma eller laddade med rör upp till 10 cm (4 tum) lång
  • Autoklaverbar till 121 °C (250 °F)
  • Med praktiska ändplåtshandtag för att bära
  • Rader är numrerade och bokstäver för enkel referens
  • Vita ytor gör färgjämförelse lätt
  • Stabil och kemikaliebeständig, kommer inte att splittras eller fläckas
Specifikationer
Produkttyp Rörställ
Array 4 x 10
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (13 till 16 mm)
Material Polypropen
Positioner 40
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 10,63 x 4,44 x 5,25 tum. (27 x 11,2 x 13,3 cm)
Längd (metrisk) 27 cm
Längd (engelska) 10,63 tum.
Bredd (metrisk) 11.2 cm
Bredd (engelska) 4,44 tum.
Höjd (metrisk) 13.3 cm
Höjd (engelska) 5,25 tum.
Diameter (metrisk) Kavitet 16 mm