Läs mer
Masterflex™ Tight-Seal™ Klämmor
Diameter (metrisk) Insida:
0,6 till 0,7 cm
0,914 till 1,01 cm
1,04 till 1,16 cm
1,193 till 1,34 cm
1,34 till 1,52 cm
1,49 till 1,67 cm
1,701 till 1,981 cm
1,85 till 2,1 cm
2,41 till 2,76 cm
2,61 till 2,99 cm
Diameter (engelska) Insida:
0,24 till 0,29 tum
0,36 till 0,4 tum
0,41 till 0,46 tum.
0,47 till 0,53 tum
0,53 till 0,6 tum.
0,59 till 0,66 tum
0,67 till 0,78 tum
0,73 till 0,83 tum
0,95 till 1,09 tum.
1,03 till 1,18 tum
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 100
Varje
Beskrivning
Återanvändbara nylonklämmor i ett stycke för slangar och slangar
- Kemikalie- och korrosionsbeständig
- Med bred temperaturtolerans
- Kläm ihop för läckagetät tätning, tryck på sidan för att frigöra
- Gas eller kemiskt steriliserad för biomedicinska eller livsmedelstillämpningar
- 12 storlekar rymmer slangar med en OD på 0,246 till 1,425 tum. (6,25 till 36,19 mm)
Tryck-, vakuum- och vätskeapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Typ | Slang och slangklämma |
| Material | Nylon |
| För användning med (utrustning) | Slang och slang med 0,24 till 1,42 i OD |
| Diameter (engelska) Insida | 0,41 till 0,46 tum. |
| Temperaturbeständig (metrisk). | 0 °C till 90 °C |
| Temperaturbeständig (engelska). | 32 °F till 194 °F |
| Diameter (metrisk) Insida | 1,04 till 1,16 cm |