Läs mer
Masterflex™ Tight-Seal™ Klämmor
Diameter (metrisk) Insida:
0,6 till 0,7 cm
0,914 till 1,01 cm
1,04 till 1,16 cm
1,193 till 1,34 cm
1,34 till 1,52 cm
1,49 till 1,67 cm
1,701 till 1,981 cm
1,85 till 2,1 cm
2,41 till 2,76 cm
2,61 till 2,99 cm
Diameter (engelska) Insida:
0,24 till 0,29 tum
0,36 till 0,4 tum
0,41 till 0,46 tum.
0,47 till 0,53 tum
0,53 till 0,6 tum.
0,59 till 0,66 tum
0,67 till 0,78 tum
0,73 till 0,83 tum
0,95 till 1,09 tum.
1,03 till 1,18 tum
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 100
Varje
Beskrivning
Återanvändbara nylonklämmor i ett stycke för slangar och slangar
- Chemical and corrosion resistant
- With wide temperature tolerance
- Squeeze shut for leakproof seal, press on side to release
- Gas or chemically sterilized for biomedical or food applications
- 12 sizes accommodate tubing with an O.D. of 0.246 to 1.425 in. (6.25 to 36.19mm)
Pressure, vacuum, and liquid applications
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Typ | Hose and Tubing Clamp |
| Material | Nylon |
| För användning med (utrustning) | Hose and tubing with 0.24 to 1.42 in O.D. |
| Diameter (engelska) Insida | 0,73 till 0,83 tum |
| Temperaturbeständig (metrisk). | 0°C to 90°C |
| Temperaturbeständig (engelska). | 32°F to 194°F |
| Diameter (metrisk) Insida | 1,85 till 2,1 cm |