Läs mer
Masterflex™ Tight-Seal™ Klämmor
Produktkod. p-31062
Diameter (metrisk) Insida:
0,6 till 0,7 cm
0,914 till 1,01 cm
1,04 till 1,16 cm
1,193 till 1,34 cm
1,34 till 1,52 cm
1,49 till 1,67 cm
1,701 till 1,981 cm
1,85 till 2,1 cm
2,41 till 2,76 cm
2,61 till 2,99 cm
Diameter (engelska) Insida:
0,24 till 0,29 tum
0,36 till 0,4 tum
0,41 till 0,46 tum.
0,47 till 0,53 tum
0,53 till 0,6 tum.
0,59 till 0,66 tum
0,67 till 0,78 tum
0,73 till 0,83 tum
0,95 till 1,09 tum.
1,03 till 1,18 tum
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 100
Varje
Produktkod. 10302060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Återanvändbara nylonklämmor i ett stycke för slangar och slangar.
Återanvändbara nylonklämmor i ett stycke för slangar och slangar
  • Chemical and corrosion resistant
  • With wide temperature tolerance
  • Squeeze shut for leakproof seal, press on side to release
  • Gas or chemically sterilized for biomedical or food applications
  • 12 sizes accommodate tubing with an O.D. of 0.246 to 1.425 in. (6.25 to 36.19mm)
Pressure, vacuum, and liquid applications
Specifikationer
Kvantitet 100/Pk.
Typ Hose and Tubing Clamp
Material Nylon
För användning med (utrustning) Hose and tubing with 0.24 to 1.42 in O.D.
Diameter (engelska) Insida 0,36 till 0,4 tum
Temperaturbeständig (metrisk). 0°C to 90°C
Temperaturbeständig (engelska). 32°F to 194°F
Diameter (metrisk) Insida 0,914 till 1,01 cm