Läs mer
Fisherbrand™ Tight-Ties™
Product Code. 11774336 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Typ:
Buntbandssortimentssats
Unit Size:
Paket med 400
Product Code. Typ Unit Size
11774336 Buntbandssortimentssats Paket med 400
1 options
Product Code. 11774336
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Fungerar med alla typer av plast- och gummislangar
  • Gassteriliserad
  • Självlåsande
  • Kemikalie-korrosionsbeständig
  • Rostfri
  • Icke-ledande nylon
  • Unika avsmalnande spetsar för snabb insättning och åtdragning
Specifikationer
  • Användbar inom temperaturområde -40° till +185 °F (-40° till +85 °C)
  • Draghållfasthet: 12 till 50 lb. (5,4 till 22,7 kg)
  • När de är fästa justeras diametrarna 2,60 till 101,60 mm).(5/32 till 4 tum)
14-649122 Buntband 279,4 mm (11 tum)
06-662-58 Buntbandssortimentspaket Olika längder från 101,6 till 355,6 mm (4 till 14 tum)
Specifications
Typ Buntbandssortimentssats
Material Nylon
Beskrivning 4 till 14 tum längder (101,6 till 355,6 mm)