Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ 10-timmars stoppur
Produktkod. 11749825 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
10 timmar
Produktkod. Tidsintervall
11749825 10 timmar
1 options
Produktkod. 11749825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00 SEK
    767.37 SEK / Paket med 1
    Save 157.63 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
För allmänna tillämpningar
Fisherbrand™ Traceable™ 10-timmars stoppur erbjuder enkel-action-tidtagning, time-in/time-out, kontinuerlig tidtagning och kumulativa delningsfunktioner. För allmänna ändamål.
  • Upplösning: 0,01 sekunder
  • Handhållen med robust ABS-plastfodral
  • Nettovikt: 2,5 oz. (71g)
Certifikat
Individuellt serienumrerat spårbart certifikat tillhandahålls från ett ISO kalibreringslaboratorium 17025 ackrediterat av A2LA™. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™.
Specifikationer
Produkttyp Digital tidtagarklocka
Tidsintervall 10 timmar
Larm Audible
Noggrannhet 5e-06
Upplösning 0,01 sek.
Visa LCD
Material ABS-plast
Mått (L x B x H) 2,5 x 3 x 0,75 tum (6,35 x 7,62 x 1,9 cm)
Längd (engelska) 2,5 tum
Längd (metrisk) 6.35 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.62 cm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (engelska) Display 0,375 tum
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Höjd (metrisk) display 0.95 cm
Vikt (engelska) 2,5 oz.
Vikt (metrisk) 0.07 kg
Inkluderar 4-årig silveroxid vattenresistent, O-ring förseglad ABS-plastfodral och nyckelband
För användning med (applikation) Enzymtester, viskositetsmätningar, djurstudier och andra tidsbestämda laboratorietester
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST