Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ 24-timmars stoppur
Produktkod. 11765833 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Digital stoppur/kronograf
Digital tidtagarklocka
Digitalt stoppur
Noggrannhet:
0,0001
0,00035
1e-05
Höjd (engelska) Display:
0,25 tum
0,37 tum
0,375 tum
0,5 tum
Vikt (engelska):
0,87 oz.
1 oz.
1,5 oz.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Noggrannhet Höjd (engelska) Display Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
11765833 Digitalt stoppur 0,0001 0,25 tum 0,87 oz. Varje
11719825 Digital stoppur/kronograf 1e-05 0,5 tum 1,5 oz. Varje
11729825 Digital tidtagarklocka 0,0001 0,37 tum 1 oz. Varje
15233966 Digital stoppur/kronograf 0,00035 0,375 tum 1,5 oz. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11765833
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digital, handhållen
Digital, handhållen, för allmänna applikationer. Fisherbrand™ Traceable 24-timmars stoppur ger enkelverkande timing, time-out, kontinuerlig timing och kumulativa split-funktioner.
  • Upplösning: 1 sekund
  • Klockan visar tid på dygnet till tvåan, AM/PM, datum och veckodag
  • Robust ABS plastfodral
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibrerad av en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ .
Specifikationer
Produkttyp Digitalt stoppur
Tidsintervall 24 hr.
Larm Hörbar
Noggrannhet 0,0001
Upplösning 0,01 sek.
Visa LCD
Material ABS-plast
Längd (engelska) 0,62 tum.
Längd (metrisk) 1.57 cm
Höjd (engelska) Display 0,25 tum
Höjd (metrisk) display 0.63 cm
Diameter (engelska) Inre 2,12 tum.
Diameter (metrisk) Inre 5.3 cm
Vikt (engelska) 0,87 oz.
Vikt (metrisk) 0.024 kg
Inkluderar 1 års Silveroxid-batteri, stötsäker ABS-plastfodral och rem
För användning med (applikation) Idealisk för laboratorie- eller växtbruk
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST