Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ 24-timmars stoppur
Produktkod. p-2923095 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Digital Stopwatch
Digital Stopwatch/Chronograph
Digitalt stoppur
Noggrannhet:
0.0001
0.00035
1e-05
Höjd (engelska) Display:
0,25 tum
0.37 in.
0.375 in.
0.5 in.
Vikt (engelska):
0,87 oz.
1 oz.
1.5 oz.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11719825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Digital, handhållen
Digital, handhållen, för allmänna applikationer. Fisherbrand™ Traceable 24-timmars stoppur ger enkelverkande timing, time-out, kontinuerlig timing och kumulativa split-funktioner.
  • Resolution: 1 second
  • Clock displays time of day to the second, AM/PM, date, and day of the week
  • Rugged ABS plastic case
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibrerad av en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ .
Specifikationer
Produkttyp Digital Stopwatch/Chronograph
Tidsintervall 24 hr.
Larm Audible
Noggrannhet 1e-05
Upplösning 0.01 sec.
Visa LCD
Material ABS Plastic
Längd (engelska) 0.62 in.
Längd (metrisk) 1.57 cm
Höjd (engelska) Display 0.5 in.
Höjd (metrisk) display 1.27 cm
Diameter (engelska) Inre 2.38 in.
Diameter (metrisk) Inre 6 cm
Vikt (engelska) 1.5 oz.
Vikt (metrisk) 0.042 kg
Inkluderar 2 Year Silver Oxide battery, shockproof ABS Plastic case and lanyard
För användning med (applikation) Ideal for lab or plant use
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST