Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Timer för automatisk avstängning
Produktkod. 15857934 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Batteritid:
12 månader
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Batteritid Förpackningsstorlek
15857934 12 månader Varje
1 options
Produktkod. 15857934
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Timern stängs automatiskt av efter 2 minuters inaktivitet för att spara på batteriet.
Med en modern design, polerat metallhölje och gummerad baksida är denna spårbara timer ett attraktivt tillskott till alla labb. Använd snabbspolningsfunktionen för att snabbt ställa in nedräkningstiden. Ställ in valfri nedräkningstid från 99 minuter, 59 sekunder till 1 sekund med en noggrannhet på 0,01 %. Ytterligare funktioner inkluderar Automatic-Bounceback™ Minne för upprepad timing, stoppur och halkfri backning. Stora tangenter och 1-tums display gör det enkelt att ställa in tid och läsa från hela labbet. Liten storlek, 2-5/8 x 2-1/2 x 11/16 tum, gör att timern enkelt kan bäras till hands eller flyttas till en mängd olika platser efter behov.
Specifikationer
Typ Timer, enkelkanal
Visningstyp Digital
Kalibrering Kalibrerad
Larmtyper Hörbar
Programvarutyp TraceableLIVE
Batteritid 12 månader
Inkluderar Individuellt serienumrerat spårbart certifikat, magnetisk baksida, staffliställ och batteri
Kanaler 1
Certifikat och efterlevnad NIST, ISO 17025, A2LA
Noggrannhet 0.01%
Räckvidd 99 minuter, 59 sekunder
Upplösning 1
Mått (L x B x H) 2 5/8 x 11/16 x 2 1/2 tum.