Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digitala bromsok
Produktkod. 11727927 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
0 till 150 mm
0 till 200 mm
Vikt (engelska):
6 oz.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
11727927 0 till 200 mm 6 oz. -
11783217 0 till 150 mm - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11727927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 SEK
    1723.53 SEK / Paket med 1
    Save 321.47 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Runs on supplied 1.5V Button Cell 357 battery for 10,000 hrs. (replace with Cat. No. 02-440-1C).
Idealisk för att mäta ytterdiametern på propparna, slangens innerdiameter och djupet på flaskorna. Stäng käftarna eller läs av differentialmått med en knapptryckning.
Mät ytterdiametern på propparna, slangens innerdiameter och djupet på flaskorna. Läs av differentialmått med en knapptryckning.
  • 0,33 tum hög digital display
  • Slitstarkt härdat stål
  • Upplösning: 0,0005 tum.
  • Noggrannhet:± 0,001 tum.
9 tum Modell
  • Område: 0 till 6 tum.
  • Mått: 9 x 3 tum. (22,9 x 7,6 cm)
  • Vikt: 5 oz. (141,7 g)
11 tum Modell
  • Område: 0 till 8 tum.
  • Mått: 11 x 3 tum. (27,9 x 7,6 cm)
  • Vikt: 6 oz. (170 g)
Certifikat
Levereras med serienumrerat certifikat från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium som indikerar spårbarhet till NIST™ standarder.
Specifikationer
Produkttyp Bromsok, spårbar digital
Noggrannhet ±0,001 tum.
För användning med (applikation) Idealisk för att mäta ytterdiametern på propparna, slangens innerdiameter och djupet på flaskorna
Inkluderar 1,5V knappcell 357 batteri
Skaltyp Kalibrerad i tum
Storlek 0 till 200 mm
Vikt (engelska) 6 oz.
Vikt (metrisk) 0.17 kg
Material Rostfritt stål