Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Hi-Precision Termometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
1 Stainless Steel Probe
Två rostfria sonder, två AA-batterier, stativ, Velcro™ Magnetremsor, väggfäste, Traceable™ Certifikat
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Probe(s), two AA batteries, Stand, Velcro™ magnetic strips, wall mount, Traceable™ certificate
- Två visuella (lysdioder) och två ljudlarm
- Larm programmerbara i 0.1° steg
- Sondspetspenetration på 0,33 tum.
- Sond av rostfritt stål med 0,125 tum diameter, 6,25 tum skaftlängd, 9 tum total längd och 5 fot kabellängd
- Finns med en sond eller två prober
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Uppfyllande
Överensstämmer med ITS-90, International Temperature Standard
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NIST, ITS-90, ISO 17025, A2LA |
| Djup (engelska) | 0,75 tum |
| Djup (metriskt) | 1.9 cm |
| Diameter (engelska) Sond | 0,12 tum |
| Diameter (metrisk) sond | 3.05 mm |
| Mått (L x B x H) | 9 x 2,75 x 4,25 tum. (22,86 x 6,98 x 10,79 cm) |
| För användning med (applikation) | Mätning av temperaturer i vattenbad, kyvetter, gassystem, reagenser, inkubatorer, läkemedel, petroleumprodukter, livsmedel, avloppsvatten |
| Höjd (engelska) | 4,25 tum |
| Höjd (metrisk) | 10.79 cm |
| Inkluderar | Två rostfria sonder, två AA-batterier, stativ, Velcro™ Magnetremsor, väggfäste, Traceable™ Certifikat |
| Visa mer |