Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Humidity-On-A-Card™ Fuktighetsmätare
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeschreibung
Traceable™ Humidity-On-A-Card™ Fuktighetsmätare idealisk för användning med flaskor, kemikalier, plastpåsar, elektronik, exsickatorer och förvaringsbehållare.
- Kort registrerar både den aktuella luftfuktigheten och den maximala luftfuktigheten som uppnås med hjälp av färgförändringsreaktioner
- Aktuell fuktighetsskala sträcker sig från 0 till 100 % RH i steg om 10 %
- Färgen ändras från blått till ljust rosa när luftfuktigheten stiger och sjunker
- Noggrannhet är± 5 % RH vid 75 °F (24 °C)
- Skalan för maximal luftfuktighet använder en icke-reversibel färgreaktion för att registrera den högsta luftfuktighetsnivån som kortet har utsatts för (under en 24-timmarsperiod)
- Området är 50 till 90 % RH i steg om 10 %
- Noggrannhet:± 5 % RH vid 75 °F (24 °C)
- Varje kort förseglas individuellt i en genomskinlig fuktspärrpåse med en Humidity Sponge™ torkmedel för att hålla kortet torrt och för att ge längre hållbarhet
Zertifizierungen
Inkluderar individuellt serienummer ISO 17025-certifikat för att indikera spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Fuktighetsmätare |
| Fuktighetsområde | 0 till 100 % |
| Noggrannhet | ±5 % RH vid 75 °F (24 °C) |
| Temperaturområde (metriskt) | 24 °C |
| Ökar | 0.1 |
| Temperaturområde (engelska) | 75 °F |
| För användning med (applikation) | Övervaka luftfuktighetsnivåer i områden som är svåra att nå eller ur vägen under långa tidsperioder, registrera både den aktuella luftfuktigheten och den maximala luftfuktigheten som uppnås med hjälp av färgförändringsreaktioner |
| Inkluderar | Individuellt serienummer ISO 17025 certifikat |
| Certifikat och efterlevnad | NIST |
Sicherheit und Handhabung
- Hi Card Max, MXC56789, Control Company
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P285-Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P341-VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.