Beskrivning
Eliminerar kontaminering med kalibrering i engångsbehållare. Traceable™ One-Shot Konduktivitetsstandarder är 100 % kompatibla med alla konduktivitetsmätare.
- Nominellt värde: 150 000 mikro (mhos/siemens)
- Certifierat referensmaterial
- Noggrannhet: certifikat angiven osäkerhet, eller± 0,25 mikrosiemen eller± 0,25 %
- Inkluderar: 6-pack 100 ml behållare, steg-för-steg kalibreringsinstruktioner, individuella temperaturkompensationstabeller, spårbarhetsinformation, spårbart certifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | One-Shot Conductivity Standards |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 7447-40-7 |
| Molekylformel | ClK |
| Koncentration | 150 000 μS/μ℧ |
| MDL-nummer | MFCD00011360 |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Meters and Probes |
| Löslighet | Soluble in water |
| Visa mer |